Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 22 mm en PE, bouchon, transparent, orifice central 4,3 mm, 22 x 9,1 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
336.00€ - 670.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 22 mm |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (application) | Headspace |
Quantité | 100 |
Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11869420
|
Fisherbrand™
22 15 0321 |
Transparent | Caoutchouc naturel / TEF |
336.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11809430
|
Fisherbrand™
22 15 1697 |
Gris, Rouge, Transparent | PTFE/butyle |
361.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11879420
|
Fisherbrand™
22 15 0712 |
Transparent | Silicone / PTFE | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- 22 mm
- PE
- Bouchon
- Orifice central
- Joint combiné
Spécification
22 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Polyéthylène | |
100 | |
À clipser |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé 22 mm en PE, bouchon, transparent, orifice central 4,3 mm, 22 x 9,1 mm