Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 22 mm en PE, bouchon, transparent, orifice central 4,3 mm, 22 x 9,1 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 22 15 0712
Code produit. 11879420
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • 22 mm
  • PE
  • Bouchon
  • Orifice central
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone / PTFE
22 mm
Headspace
1,3 mm
Transparent
Polyéthylène
100
À clipser