Learn More
uvex Protection auditive Xact-Band 2125
Protecteur auditif à arceau léger avec stries pour pouce supplémentaires offrant une protection auditive efficace directement dans le canal auditif.
Marque: uvex 2125372
27.74 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La conception en arceau empêche efficacement les bruits distrayants, tels que le contact avec les vêtements, d’être transmis à l’oreille
- Les bras ergonomiques assurent une protection auditive efficace directement dans le canal de l’oreille
- Des stries pour pouce supplémentaires garantissent une manipulation rapide et facile
- Les bouchons d’oreille de rechange peuvent être stockés dans le distributeur
- La conception légère ne pèse que 4 grammes
Spécification
Non | |
Vert citron | |
26 dB | |
Ovale | |
Non | |
Gris | |
ABS, Polyurethane | |
Non |
Standard | |
4 g | |
No | |
Ear Band | |
Non | |
Oui | |
Serre-nuque | |
EN 352-2 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant