Learn More
uvex Protection auditive X-Cap 2125
Les bouchons d’oreille en mousse souple de forme ovale garantissent un ajustement confortable et réduisent la transmission des bruits distrayants en empêchant l’arceau de frotter contre les vêtements.
Marque: uvex 2125361
79.52 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La conception innovante garantit une installation confortable des bouchons auriculaires en mousse souple de forme ovale
- Forme ergonomique pour un positionnement optimal devant le menton
- Réduit la transmission des bruits distrayants en empêchant l’arceau de frotter contre les vêtements
Spécification
Non | |
X-Cap 2125, Sous le menton | |
24 dB | |
Ovale | |
Oui | |
Gris | |
ABS, Polyurethane | |
EN 352-2 |
Standard | |
15 | |
No | |
Ear Band | |
No | |
Oui | |
Non | |
W |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Protection auditive X-Cap 2125 > 24 dB
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu