Learn More
uvex 2111 Whisper Detec Reusable Ear Plugs
The smooth, dirt-repellent surface of whisper ear plugs can easily be cleaned with soap and water to prevent potential ear injuries caused by dirt particles. Easily detectable, both visually and by machines, due to their striking blue color and integrated metal ball.
Marque:  uvex 2111262
Code produit. 17250332
  • 111.00€ / 50 paires
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les bouchons d’oreille filaires peuvent être portés confortablement autour du col dans des zones à faible bruit
  • La surface lisse et anti-saletés peut être nettoyée facilement avec de l’eau et du savon
  • Les pièces métalliques intégrées et la couleur bleu vif sont utilisées pour l’identification pendant la production
  • La boîte transparente est incluse pour le stockage hygiénique lorsqu’ils ne sont pas utilisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Boîtier de poche
S
Boîtier protection auriculaire
23 dB
Ovale
Réutilisable
Non
Non
Bleu
Whisper Detec
50
Avec cordon
Ear Plugs
Oui
EN 352-2