Learn More
uvex Bouchons auriculaires réutilisables Whisper Detec 2111
La surface lisse et anti-saletés des bouchons auriculaires Whisper peut facilement être nettoyée avec du savon et de l’eau pour éviter les risques de blessures de l’oreille causées par des particules de saleté. Facilement détectable, visuellement et par les machines, en raison de leur couleur bleue vive et de leur bille métallique intégrée.
104.00€ - 111.00€
Spécification
Comprend Boîtier de poche
Couleur Bleu
ANSI S3.1974 Non
Couleur du cordon Bleu
Dimensions S
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
17240332
Afficher les documents
uvex
2111261
Mini-boîte
104.00€
50 paires
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17250332
Afficher les documents
uvex
2111262
Boîtier protection auriculaire
111.00€
50 paires
Expédition estimée: 20-03-2025
Description
  • Les bouchons d’oreille filaires peuvent être portés confortablement autour du col dans des zones à faible bruit
  • La surface lisse et anti-saletés peut être nettoyée facilement avec de l’eau et du savon
  • Les pièces métalliques intégrées et la couleur bleu vif sont utilisées pour l’identification pendant la production
  • La boîte transparente est incluse pour le stockage hygiénique lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Spécification
Spécification
Boîtier de poche
Non
S
50
Avec cordon
Ear Plugs
Oui
EN 352-2
Bleu
Bleu
Whisper Detec
23 dB
Ovale
Réutilisable