Learn More
uvex 2111 Whisper Detec Reusable Ear Plugs
The smooth, dirt-repellent surface of whisper ear plugs can easily be cleaned with soap and water to prevent potential ear injuries caused by dirt particles. Easily detectable, both visually and by machines, due to their striking blue color and integrated metal ball.
Marque: uvex 2111261
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bouchons d’oreille filaires peuvent être portés confortablement autour du col dans des zones à faible bruit
- La surface lisse et anti-saletés peut être nettoyée facilement avec de l’eau et du savon
- Les pièces métalliques intégrées et la couleur bleu vif sont utilisées pour l’identification pendant la production
- La boîte transparente est incluse pour le stockage hygiénique lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Spécification
Bleu | |
Boîtier de poche | |
S | |
Mini-boîte | |
23 dB | |
Ovale | |
Réutilisable | |
Non |
Non | |
Bleu | |
Whisper Detec | |
50 | |
Avec cordon | |
Ear Plugs | |
Oui | |
EN 352-2 |