Learn More
uvex Distributeur de bouchons auriculaires One2Click et support magnétique 2111
Un distributeur de bouchons auriculaires robuste et facile à utiliser avec un support magnétique pour éliminer le besoin de perçage ou de vissage.
Marque: uvex 2111988
62.99 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Installation facile sur chaque surface magnétique grâce à la plaque magnétique fixée
- Le mécanisme de libération contrôlée garantit que le nombre correct de bouchons est distribué à chaque fois
- La conception transparente permet de déterminer facilement quand une recharge est nécessaire
- Le bac de récupération empêche les bouchons auriculaires de tomber au sol
- Capacité suffisante pour fournir des protections auditives dans de grandes zones de production
- Peut contenir jusqu’à 600 paires de bouchons auriculaires jetables Uvex™
Spécification
180 x 170 x 480 mm | |
Bouchons auriculaires jetables non filaires Uvex™ | |
One2Click, one2click Dispenser | |
na | |
Ovale | |
Non | |
No | |
Magnétique | |
Libération contrôlée |
Standard | |
600 paires | |
1,4 kg | |
No | |
Distributeur avec support magnétique | |
Oui | |
SBC | |
No |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Distributeur de bouchons auriculaires One2Click et support magnétique 2111 > One2Click
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu