Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de bouchons d’oreilles en acrylique Code produit.: 11507473
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Distributeur de bouchons d’oreilles en acrylique
GREENER_CHOICE
Code produit. 11507473
Hauteur : 406 mm
Click to view available options
Hauteur : 406 mm
Code produit. 11507473
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Reste stable et sécurisé pendant que le fond s’incline pour distribuer le produit. Le distributeur de bouchons en acrylique Fisherbrand™ comprend un couvercle à bascule pour faciliter le rechargement.
  • Acrylique translucide
  • Contient environ 200 paires de bouchons d’oreille en mousse.
  • Peut être monté sur un plan de travail ou sur un mur (vis fournies)
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
Spécification
Couleur Vert translucide
Comprend Vis de montage mural
Profondeur (métrique) 156 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 156 x 162 x 227 mm
Hauteur (métrique) 227 mm
Capacité Approximativement 200 paires de bouchons d’oreille en mousse en mousse
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 162 mm
Type de produit Distributeur
Matériau Acrylique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Distributeur de bouchons d’oreilles en acrylique >