Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 2000 μL
Plaques PCR LoBind, exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
247.00€ - 895.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 96 |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10227512
|
Eppendorf™
0030502345 |
Bleu | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates |
247.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10165412
|
Eppendorf™
0030502337 |
Vert | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates |
247.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10359192
|
Eppendorf™
0030502310 |
Jaune | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates |
247.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10052143
|
Eppendorf™
0030506308 |
Blanc | 80 Plates (10 Bags x 8 Plates |
895.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10267462
|
Eppendorf™
0030502302 |
White | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates |
254.90€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ces plaques associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés. Les nouvelles plaques en polypropylène sont conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Standard | |
PP | |
Stérile |
8 x 12 | |
96 |