Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 2000 μL
Plaques PCR LoBind, exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
Marque: Eppendorf™ 0030502310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces plaques associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés. Les nouvelles plaques en polypropylène sont conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Standard | |
20 Plates (5 Bags x 4 Plates | |
PP | |
Stérile |
8 x 12 | |
Jaune | |
96 |