Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à 96 puits profonds en polypropylène de 2000 μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits des plaques PCR à 96 puits profonds de en polypropylène de 2000 μl Eppendorf™ permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés.
205.82€ - 753.00€
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Matériau PP
Nbre de puits 96
Volume total (métrique) du puits 2000 μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10245983
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030505301
Blanc
753.00€
80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10675413
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030501330
Vert
205.82€
20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10063712
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030501314
Jaune
216.86€
20 pièces
En stock
Description
  • Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
  • Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance chimique
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
  • Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
  • DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
  • Autoclavables
  • Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Spécification
Étalon
PP
2000 μl
8 x 12
96
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Plaques PCR à 96 puits profonds en polypropylène de 2000 μl