Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à 96 puits profonds en polypropylène de 2000 μl
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Vert
Conditionnement:
20 pièces
80 pièces
Description
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume total (métrique) du puits | 2000 μl |