missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-tert-butyl-4-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

22.61€ - 97.59€

Identifiants chimiques

CAS 2409-55-4
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.25
Numéro MDL MFCD00002381
Clé InChI IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
CID PubChem 17004
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4 -méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10714791
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107960050
5 g Flacon en verre
22.61€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10214470
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107961000
100 g Flacon en verre
29.55€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10569990
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107965000
500 g Flacon en verre
97.59€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification

Identifiants chimiques

2409-55-4
164.25
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
17004
CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
C11H16O
MFCD00002381
2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
2-tert-butyl-4 -méthylphénol

Spécification

2-tert-Butyl-4-methylphenol
2409-55-4
100.0
Beige-jaune à blanc
105°C
98.5% min. (GC)
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
2-tert-butyl-4 -méthylphénol
17004
99%
99%
98.5
50.0°C to 53.0°C
237.0°C
Authentique
C11H16O
MFCD00002381
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aceton, benzene, chloroform
CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
164.25
164.25
Masse cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque de graves lésions des yeux.

GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

Mention d’avertissement GHS :danger

missing translation for 'einecsNumber' : 219-314-6

missing translation for 'rtecsNumber' : GO7000000

missing translation for 'tsca' : TSCA

Identifiant produit
  • 2-tert-Butyl-4-methylphenol

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B

Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .

FDS
Documents

Documents

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis