Learn More
2-tert-butyl-4-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10569990
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2409-55-4
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.25
Numéro MDL MFCD00002381
Clé InChI IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
CID PubChem 17004
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4 -méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50.0°C to 53.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Point d’ébullition 237.0°C
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H3(CH3)OH
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aceton, benzene, chloroform
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.