Learn More
Acide (+/-)-2-pyrrolidinone-5-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.73€ - 91.15€
Identifiants chimiques
CAS | 149-87-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.12 |
Numéro MDL | MFCD00064322 |
Clé InChI | ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid |
CID PubChem | 499 |
ChEBI | CHEBI:16010 |
Nom IUPAC | 5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid |
SMILES | OC(=O)C1CCC(=O)N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307426
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09424.18 |
50 g |
26.73€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317426
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09424.30 |
250 g |
91.15€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (presque transparent)
Remarques
Stocker au frais et au sec Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
149-87-1 | |
129.12 | |
ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N | |
499 | |
5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid |
C5H7NO3 | |
MFCD00064322 | |
dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid | |
CHEBI:16010 | |
OC(=O)C1CCC(=O)N1 |
Spécification
(+/-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid | |
183°C to 185°C | |
MFCD00064322 | |
dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid | |
ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N | |
5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid | |
499 | |
129.12 |
149-87-1 | |
C5H7NO3 | |
82131 | |
Soluble in water. (almost transparency) | |
OC(=O)C1CCC(=O)N1 | |
129.12 | |
CHEBI:16010 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 205-748-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only