Learn More
Acide (+/-)-2-pyrrolidinone-5-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317426
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (presque transparent)
Remarques
Stocker au frais et au sec Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-87-1
Formule moléculaire C5H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 129.12
Numéro MDL MFCD00064322
Clé InChI ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
CID PubChem 499
ChEBI CHEBI:16010
Nom IUPAC acide 5-oxopyrrolidine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Point de fusion 183°C to 185°C
Quantité 250 g
Beilstein 82131
Informations sur la solubilité Soluble in water. (almost transparency)
Poids de la formule 129.12
Pourcentage de pureté 99%