Learn More
2-phényl-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.92€ - 216.08€
Identifiants chimiques
CAS | 617-94-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.19 |
Numéro MDL | MFCD00004456 |
Clé InChI | BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol |
CID PubChem | 12053 |
Nom IUPAC | 2-phénylpropan-2-ol |
SMILES | CC(C)(O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10735611
|
Thermo Scientific Acros
130830050 |
5 g | Flacon en verre |
24.92€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10133280
|
Thermo Scientific Acros
130830250 |
25 g | Flacon en verre |
67.13€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10475485
|
Thermo Scientific Acros
130831000 |
100 g | Flacon en verre |
216.08€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
617-94-7 | |
136.19 | |
BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N | |
12053 | |
CC(C)(O)C1=CC=CC=C1 |
C9H12O | |
MFCD00004456 | |
2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol | |
2-phénylpropan-2-ol |
Spécification
2-Phenyl-2-propanol | |
98.5 | |
32°C to 34°C | |
0.9730g/mL | |
88°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5C(CH3)2OH | |
MFCD00004456 | |
0.973 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene | |
CC(C)(O)C1=CC=CC=C1 | |
136.19 | |
136.19 | |
Liquide après fusion |
617-94-7 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
88°C to 90°C (11.0 mmHg) | |
Authentique | |
C9H12O | |
1.5190 to 1.522 | |
06, 506 | |
2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol | |
BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N | |
2-phénylpropan-2-ol | |
12053 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-539-5