Learn More
2-phényl-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10475485
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-94-7
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00004456
Clé InChI BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol
CID PubChem 12053
Nom IUPAC 2-phénylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-propanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32°C to 34°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9730g/mL
Point d’ébullition 88°C to 90°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(CH3)2OH
Indice de réfraction 1.5190 to 1.522
Quantité 100 g
Beilstein 06, 506
Gravité spécifique 0.973
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion