Learn More
2-phénoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-phénoxyéthanol, 99 %, C8H10O2, numéro CAS-122-99-6, éther monophénylique d’éthylène glycol, éthanol, 2-phénoxy, 1-hydroxy-2-phénoxyéthane, phénoxyéthanol, alcool phénoxyéthyle, phénoxéthol, phénoxytol, phénoxétol, phényl cellosolve, éther phénylique d’éthylène glycol, 25 L, 98,5 % min. (GC), 06,146, 237,0°C.
30.10€ - 1021.08€
Identifiants chimiques
CAS | 122-99-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.17 |
Numéro MDL | MFCD00002857 |
Clé InChI | QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane |
CID PubChem | 31236 |
ChEBI | CHEBI:64275 |
Nom IUPAC | 2-phénoxyéthanol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10367010
|
Thermo Scientific Acros
130242500 |
250 mL | Flacon en verre |
30.10€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10511571
|
Thermo Scientific Acros
130240010 |
1 L | Flacon en verre |
65.16€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10043763
|
Thermo Scientific Acros
130240025 |
2.5 L | Flacon en verre |
129.65€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10176223
|
Thermo Scientific Acros
130240051 |
5 L | Récipient en plastique |
210.05€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944731
|
Thermo Scientific Acros
130240250 |
25 L | Baril métallique |
1021.08€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
122-99-6 | |
138.17 | |
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N | |
31236 | |
2-phénoxyéthanol |
C8H10O2 | |
MFCD00002857 | |
phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane | |
CHEBI:64275 | |
C1=CC=C(C=C1)OCCO |
Spécification
2-Phenoxyethanol | |
98.5 | |
11.0°C to 13.0°C | |
1.1000g/mL | |
130°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5OCH2CH2OH | |
MFCD00002857 | |
15,7369 | |
phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane | |
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N | |
2-phénoxyéthanol | |
31236 | |
29 mPa.s (20°C) | |
99% |
122-99-6 | |
100.0 | |
Incolore | |
237.0°C | |
Authentique | |
C8H10O2 | |
1.5360 to 1.5400 | |
06,146 | |
1.1 | |
Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate | |
C1=CC=C(C=C1)OCCO | |
138.17 | |
CHEBI:64275 | |
138.17 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P :
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-589-7
- 2-Phenoxyethanol