missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthoxy-5-(pentafluorothio)aniline, 97 %, Thermo Scientific™

37.67€ - 130.00€

Identifiants chimiques

CAS 1211587-84-6
Formule moléculaire C7H8F5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 249.199
Numéro MDL MFCD16652485
Clé InChI WLURTVOYVCVDAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-pentafluorosulfur aniline, 2-methoxy-5-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 2-methoxy-5-pentafluorothio aniline
CID PubChem 66523608
Nom IUPAC 2-méthoxy-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)aniline
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F)N
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15456107
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33293.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15446107
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33293.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description

Description

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.

P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c

H302+H312+H332-H315-H319-H335

missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Température ambiante

FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
2-Méthoxy-5-(pentafluorothio)aniline, 97 %, Thermo Scientific™

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis