Learn More
Acide 2-iodobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Reagent for detection of sulfhydryl groups in proteins2-Iodobenzoic acid acts as a precursor in the preparation of 2-Iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane, which finds application as an oxidizing agent in synthetic chemistry. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le réactif de détection des groupes sulfhydryles dans l’acide 2-iodobenzoïque des protéines agit comme précurseur dans l’élaboration de l’acide 2-iodoxybenzoïque (IBX) et du parodoninane Dess-Martin, qui trouve des débouchés agent oxydant en chimie synthétique. Il est également utilisé dans la réaction Suzuki.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Iodobenzoic acid |
Point de fusion | 160°C to 164°C |
Densité | 2.25 |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 1861406 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,5030 |
Informations sur la solubilité | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol |
Poids de la formule | 248.02 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10235466 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A10563.14,A10563.36,A10563.22 |
5008I28V | Certificat d’analyse | 13/09/2023 | A10563.14,A10563.36,A10563.22 |
10238223 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | A10563.14,A10563.36,A10563.22 |
10198907 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A10563.14,A10563.36,A10563.22 |
10235466 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A10563.14,A10563.36,A10563.22 |