Learn More
Acide 2-iodobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11403214
Acide 2-iodobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403214
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11403214
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10563.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Reagent for detection of sulfhydryl groups in proteins2-Iodobenzoic acid acts as a precursor in the preparation of 2-Iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane, which finds application as an oxidizing agent in synthetic chemistry. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif de détection des groupes sulfhydryles dans l’acide 2-iodobenzoïque des protéines agit comme précurseur dans l’élaboration de l’acide 2-iodoxybenzoïque (IBX) et du parodoninane Dess-Martin, qui trouve des débouchés agent oxydant en chimie synthétique. Il est également utilisé dans la réaction Suzuki.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-67-5
Formule moléculaire C7H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.019
Numéro MDL MFCD00002419
Clé InChI CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
CID PubChem 6941
ChEBI CHEBI:287979
Nom IUPAC Acide 2-iodobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzoic acid
Point de fusion 160°C to 164°C
Densité 2.25
Quantité 500 g
Beilstein 1861406
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5030
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Poids de la formule 248.02
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10235466 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA10563.14,A10563.36,A10563.22
Numéro de lot5008I28V Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2023 Catalog NumberA10563.14,A10563.36,A10563.22
Numéro de lot10238223 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA10563.14,A10563.36,A10563.22
Numéro de lot10198907 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10563.14,A10563.36,A10563.22
Numéro de lot10235466 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10563.14,A10563.36,A10563.22
Nom du produit
Acide 2-iodobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >