Learn More
2’-Hydroxy-4’,5’-diméthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.12€ - 77.39€
Identifiants chimiques
CAS 36436-65-4
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00002306
Clé InChI YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 118976
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-4,5-diméthylphényl)éthanone
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410240
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50685.03
1 g
23.12€
1g
11420240
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50685.06
5 g
77.39€
5g
Description
Description
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone is used in the preparation of chalcone derivatives with antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-hydroxy-4′,5′-diméthylacétophénone est utilisée dans la préparation de dérivés de chalcone dotés d’une activité antibactérienne.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
36436-65-4
164.204
YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
1-(2-hydroxy-4,5-diméthylphényl)éthanone
C10H12O2
MFCD00002306
118976
CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
Spécification
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
88°C to 90°C
MFCD00002306
Slightly soluble in water.
CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
164.204
164.21
36436-65-4
C10H12O2
2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
1-(2-hydroxy-4,5-diméthylphényl)éthanone
118976
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 253-035-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante