Learn More
2’-Hydroxy-4’,5’-diméthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone is used in the preparation of chalcone derivatives with antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-hydroxy-4′,5′-diméthylacétophénone est utilisée dans la préparation de dérivés de chalcone dotés d’une activité antibactérienne.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
La 2′-hydroxy-4′,5′-diméthylacétophénone est utilisée dans la préparation de dérivés de chalcone dotés d’une activité antibactérienne.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone |
Point de fusion | 88°C to 90°C |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 164.21 |
Pourcentage de pureté | 98% |