Learn More
Fisherbrand™ Bouchon en caoutchouc naturel à 2 orifice
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11577642
  • 32.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-09-2024
Spécification
Rouge
54mm
1 de chaque
46/55 IRHD
Bouchon
92 mm
Caoutchouc naturel