Learn More
Alcool de 2-chlorure de fluorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11493117
Alcool de 2-chlorure de fluorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493117
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11493117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16096.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-52-2
Formule moléculaire C7H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 158.556
Numéro MDL MFCD00000656
Clé InChI RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9808
Nom IUPAC 2-chlorure de fluorobenzoyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzoyl chloride
Point de fusion 4°C to 6°C
Densité 1.331
Point d’ébullition 207°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5365
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 636864
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 158.56
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249650 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2024 Catalog NumberA16096.14,A16096.36,A16096.22
Numéro de lot10248067 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2023 Catalog NumberA16096.14,A16096.36,A16096.22
Numéro de lot10152676 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/07/2023 Catalog NumberA16096.14,A16096.36,A16096.22
Numéro de lot10236243 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16096.14,A16096.36,A16096.22
Numéro de lot10152676 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16096.14,A16096.36,A16096.22
Nom du produit
Alcool de 2-chlorure de fluorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >