Learn More
2-cyclohexén-1-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
48.54€ - 469.34€
Identifiants chimiques
CAS | 930-68-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.13 |
Numéro MDL | MFCD00001577 |
Clé InChI | FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one |
CID PubChem | 13594 |
ChEBI | CHEBI:15977 |
Nom IUPAC | cyclohex-2-en-1-one |
SMILES | O=C1CCCC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11472777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15435.14 |
25 g |
48.54€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11482777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15435.22 |
100 g |
138.69€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15435.36 |
500 g |
469.34€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Cyclohexen-1-one is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-cyclohexen-1-one est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les alcools, le benzène et l’acétone.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Incompatible avec les agents réducteurs et les bases.
Identifiants chimiques
930-68-7 | |
96.13 | |
FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N | |
13594 | |
cyclohex-2-en-1-one |
C6H8O | |
MFCD00001577 | |
2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one | |
CHEBI:15977 | |
O=C1CCCC=C1 |
Spécification
2-Cyclohexen-1-one | |
-53°C | |
167°C to 169°C | |
C6H8O | |
MFCD00001577 | |
1280477 | |
Soluble in water,alcohols,benzene and acetone. | |
O=C1CCCC=C1 | |
96.13 | |
CHEBI:15977 | |
97% |
930-68-7 | |
0.993 | |
56°C (132°F) | |
1.488 | |
UN2929 | |
2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one | |
FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohex-2-en-1-one | |
13594 | |
96.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H310-H330-H226-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P362-P374-P380-P501c
H226-H301-H310+H330-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-223-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GW7000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Cyclohexen-1-one
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Cyclohexene-1-one