Learn More
2-cyclohexén-1-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482777
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2-Cyclohexen-1-one is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-cyclohexen-1-one est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les alcools, le benzène et l’acétone.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Incompatible avec les agents réducteurs et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-68-7
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00001577
Clé InChI FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
CID PubChem 13594
ChEBI CHEBI:15977
Nom IUPAC cyclohex-2-en-1-one
SMILES O=C1CCCC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexen-1-one
Point de fusion -53°C
Densité 0.993
Point d’ébullition 167°C to 169°C
Point d’éclair 56°C (132°F)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 100 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 1280477
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohols,benzene and acetone.
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Cyclohexen-1-one
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Cyclohexene-1-one