Learn More
2-chloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.10€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1722-12-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H3ClN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.53 |
Numéro MDL | MFCD00006060 |
Clé InChI | UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin |
CID PubChem | 74404 |
Nom IUPAC | 2-chloropyrimidine |
SMILES | ClC1=NC=CC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15394.09 |
10 g |
35.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15394.14 |
25 g |
62.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408356
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15394.22 |
100 g |
210.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Chloropyrimidine is a useful reagent in the preparation of antivirals and other biologically active compounds. It was used in the synthesis of 4?-(1,1?-(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2?-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianiline fluorescent dye, biosensor for protein assay, 2-amino-4-heteroarylpyrimidines, cis- and trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2-chloropyrimidine est un réactif utile dans la préparation d’antiviraux et d’autres composés biologiquement actifs. Elle a été utilisée dans la synthèse de colorants fluorescents à base de dianiline 4′-(1,1′-(5-(2-méthoxyphénoxy)-[2,2′-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)), de biocenseurs pour le dosage protéique, et des dérivés des 2-amino-4-hétéroarylpyrimidines, cis- et trans-octahydropyrrolo[2,3] pyridines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. 33,3 mg solubles dans 1 ml d’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants. À conserver au réfrigérateur.
Identifiants chimiques
1722-12-9 | |
114.53 | |
UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N | |
74404 | |
ClC1=NC=CC=N1 |
C4H3ClN2 | |
MFCD00006060 | |
pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin | |
2-chloropyrimidine |
Spécification
2-Chloropyrimidine | |
64°C to 67°C | |
98°C (208°F) | |
MFCD00006060 | |
107171 | |
pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin | |
UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloropyrimidine | |
74404 | |
98% |
1722-12-9 | |
75°C to 76°C (10 mmHg) | |
C4H3ClN2 | |
UN2811 | |
Hygroscopic | |
Slightly soluble in water. 33.3 mg soluble in 1 mL of alcohol. | |
ClC1=NC=CC=N1 | |
114.53 | |
114.54 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H319-H317-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-020-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only