Learn More
2-chloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Chloropyrimidine is a useful reagent in the preparation of antivirals and other biologically active compounds. It was used in the synthesis of 4?-(1,1?-(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2?-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianiline fluorescent dye, biosensor for protein assay, 2-amino-4-heteroarylpyrimidines, cis- and trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-chloropyrimidine est un réactif utile dans la préparation d’antiviraux et d’autres composés biologiquement actifs. Elle a été utilisée dans la synthèse de colorants fluorescents à base de dianiline 4′-(1,1′-(5-(2-méthoxyphénoxy)-[2,2′-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)), de biocenseurs pour le dosage protéique, et des dérivés des 2-amino-4-hétéroarylpyrimidines, cis- et trans-octahydropyrrolo[2,3] pyridines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. 33,3 mg solubles dans 1 ml d’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants. À conserver au réfrigérateur.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloropyrimidine |
Point de fusion | 64°C to 67°C |
Point d’ébullition | 75°C to 76°C (10 mmHg) |
Point d’éclair | 98°C (208°F) |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 107171 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. 33.3 mg soluble in 1 mL of alcohol. |
Poids de la formule | 114.54 |