Learn More
2-chloroéthanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10367600
2-chloroéthanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10367600
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10367600
Marque: Thermo Scientific Acros 180961000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-07-3
Poids moléculaire (g/mol) 80.51
Numéro MDL MFCD00002829
Clé InChI SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 34
ChEBI CHEBI:28200
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethanol
Note relative au nom 99+%
Acidité 0.2mg KOH/g max.
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -63.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 129.0°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H5ClO
Formule linéaire ClCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4405 to 1.4425
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 337
Fieser 05,117
Merck Index 15, 3847
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
SMILES C(CCl)O
Nom IUPAC 2-chloroéthanol
Viscosité 3.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 80.51
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0392510 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number180960025,180960010,180961000
Numéro de lotA0447116 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2022 Catalog Number
Numéro de lotA0418119 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2021 Catalog Number180960025,180960010,180961000
Numéro de lotA0412705 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2021 Catalog Number180960025,180960010,180961000
Numéro de lotA0403783 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2020 Catalog Number180960025,180960010,180961000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Nom du produit
2-chloroéthanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >