Learn More
2,2,2-trichloroéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10061570
2,2,2-trichloroéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10061570
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10061570
Marque: Thermo Scientific Acros 139441000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-20-8
Formule moléculaire C2H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 149.4
Numéro MDL MFCD00004677
Clé InChI KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
CID PubChem 8259
ChEBI CHEBI:28094
Nom IUPAC 2,2,2-trichloroéthanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 2-Trichloroethanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 17.8°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5500g/mL
Point d’ébullition 151.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl3CH2OH
Indice de réfraction 1.4885 to 1.4905
Quantité 100 g
Beilstein 01, 338
Fieser 03,295; 04,521; 06,605
Merck Index 15, 9803
Gravité spécifique 1.55
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and carbon,tetrachloride
Poids de la formule 149.4
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467306 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number139445000,139441000
Numéro de lotA0468482 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number139445000,139441000
Numéro de lotA0465799 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/09/2024 Catalog Number139445000,139441000
Numéro de lotA0461991 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog Number139445000,139441000
Numéro de lotA0455581 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number139445000,139441000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,2-Trichloroethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Nom du produit
2,2,2-trichloroéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >