Learn More
2-chloroéthanol, 99+ %, pur, Fisher Chemical
Click to view available options
Flacon en verre revêtu de plastique de 500 ml
Spécification
Spécification
CAS | 107-07-3 |
Point de fusion | -63°C |
Point d’ébullition | 129°C |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Formule moléculaire | C2H5ClO |
Numéro MDL | 2829 |
Quantité | 500 mL |
Poids de la formule | 80.51g/mol |
Forme physique | Liquide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-chloroéthanol, 99+ %, pur, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu