Learn More
2-chloro-N-éthyl-N-(3-méthylphényl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
172.00€ - 522.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1018134-12-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H16ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 273.76 |
Numéro MDL | MFCD22683085 |
Clé InChI | YFBNVKAYRHEGFA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-n-ethyl-n-3-methylphenyl benzamide |
CID PubChem | 39847595 |
Nom IUPAC | 2-chloro-N-ethyl-N-(3-methylphenyl)benzamide |
SMILES | CCN(C(=O)C1=CC=CC=C1Cl)C1=CC=CC(C)=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1018134-12-7 | |
273.76 | |
YFBNVKAYRHEGFA-UHFFFAOYSA-N | |
39847595 | |
CCN(C(=O)C1=CC=CC=C1Cl)C1=CC=CC(C)=C1 |
C16H16ClNO | |
MFCD22683085 | |
2-chloro-n-ethyl-n-3-methylphenyl benzamide | |
2-chloro-N-ethyl-N-(3-methylphenyl)benzamide |
Spécification
2-Chloro-N-ethyl-N-(3-methylphenyl)benzamide | |
C16H16ClNO | |
2-chloro-n-ethyl-n-3-methylphenyl benzamide | |
CCN(C(=O)C1=CC=CC=C1Cl)C1=CC=CC(C)=C1 | |
273.76 | |
273.76 |
1018134-12-7 | |
MFCD22683085 | |
YFBNVKAYRHEGFA-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-N-ethyl-N-(3-methylphenyl)benzamide | |
39847595 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-chloro-N-éthyl-N-(3-méthylphényl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™