missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-chloro-N-éthyl-N-(3-méthylphényl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit. 15466088
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1018134-12-7
Formule moléculaire C16H16ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 273.76
Numéro MDL MFCD22683085
Clé InChI YFBNVKAYRHEGFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-n-ethyl-n-3-methylphenyl benzamide
CID PubChem 39847595
Nom IUPAC 2-chloro-N-éthyl-N-(3-méthylphényl)benzamide
SMILES CCN(C(=O)C1=CC=CC=C1Cl)C1=CC=CC(C)=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-ethyl-N-(3-methylphenyl)benzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 273.76
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'