Learn More
2-butyne-1,4-diol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
58.79€ - 248.24€
Identifiants chimiques
CAS 110-65-6
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00002915
Clé InChI DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
CID PubChem 8066
ChEBI CHEBI:16413
Nom IUPAC but-2-yne-1,4-diol
SMILES C(C#CCO)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10234660
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
108082500
250 g Flacon en plastique
58.79€
250g
10192940
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
108080010
1 kg Flacon en plastique
122.61€
1kg
10534634
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
108080025
2.5 kg Flacon en plastique
248.24€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
110-65-6
86.09
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
8066
but-2-yne-1,4-diol
C4H6O2
MFCD00002915
2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
CHEBI:16413
C(C#CCO)O
Spécification
2-Butyne-1, 4-diol
98.5
54.0°C to 58.0°C
1.2000g/mL
152°C
98.5% min. (GC)
HOCH2C≡CCH2OH
MFCD00002915
1.2
Solubility in water: 2960g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aqueous acids,soluble in alcohol and acetone,insoluble in ether and benzene,soluble in polar solvents
C(C#CCO)O
86.09
CHEBI:16413
99%
110-65-6
100.0
Jaune
238.0°C
Authentique
C4H6O2
1.4804
01, I, 261
2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
but-2-yne-1,4-diol
8066
86.09
Plaquettes cristallines ou flocons cristallins
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas de contact
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-788-6
Recommended Storage : Le produit s’assombrit durant le stockage
Identifiant produit
  • 2-Butyne-1,4-diol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.