Learn More
2-butyne-1,4-diol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10534634
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-65-6
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00002915
Clé InChI DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
CID PubChem 8066
ChEBI CHEBI:16413
Nom IUPAC but-2-yne-1,4-diol
SMILES C(C#CCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butyne-1, 4-diol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54.0°C to 58.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 238.0°C
Point d’éclair 152°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2C≡CCH2OH
Indice de réfraction 1.4804
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01, I, 261
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2960g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aqueous acids,soluble in alcohol and acetone,insoluble in ether and benzene,soluble in polar solvents
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Plaquettes cristallines ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butyne-1,4-diol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.