Learn More
Oxime de 2-butanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.92€ - 92.06€
Identifiants chimiques
CAS | 96-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.12 |
Numéro MDL | MFCD00013935 |
Clé InChI | WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N |
Synonyme | mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime |
CID PubChem | 5324276 |
Nom IUPAC | (NZ)-N-butane-2-ylidènehydroxylamine |
SMILES | CC\C(C)=N\O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10391953
|
Thermo Scientific
403330250 |
25 g |
24.92€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10722782
|
Thermo Scientific Acros
403331000 |
100 g |
26.73€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10147293
|
Thermo Scientific Acros
403330010 |
1 kg |
92.06€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
96-29-7 | |
87.12 | |
WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N | |
5324276 | |
CC\C(C)=N\O |
C4H9NO | |
MFCD00013935 | |
mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime | |
(NZ)-N-butane-2-ylidènehydroxylamine |
Spécification
2-Butanone oxime | |
96-29-7 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
72.0°C (25.0 mmHg) | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
CH3CNOHC2H5 | |
MFCD00013935 | |
0.923 | |
Solubility in water: 114g/L water (20°C). | |
CC\C(C)=N\O | |
87.12 | |
15 mPa.s (20°C) | |
99% |
99% | |
98.5 | |
-30.0°C | |
0.9230g/mL | |
62°C | |
98.5% min. (GC) | |
C4H9NO | |
1.4410 to 1.4440 | |
01, IV, 3250 | |
mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime | |
WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N | |
(NZ)-N-butane-2-ylidènehydroxylamine | |
5324276 | |
87.12 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif par contact cutané.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-496-6
- 2-Butanone oxime
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.