Learn More
Oxime de 2-butanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10147293
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-29-7
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00013935
Clé InChI WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Synonyme mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime
CID PubChem 5324276
Nom IUPAC (NZ)-N-butane-2-ylidènehydroxylamine
SMILES CC\C(C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanone oxime
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -30.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9230g/mL
Point d’ébullition 72.0°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CNOHC2H5
Indice de réfraction 1.4410 to 1.4440
Quantité 1 kg
Beilstein 01, IV, 3250
Gravité spécifique 0.923
Informations sur la solubilité Solubility in water: 114g/L water (20°C).
Viscosité 15 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone oxime
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.