Learn More
2-Bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11450773
2-Bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450773
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
Code produit. 11450773
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13241.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-bromopyridine : pour préparer divers composés biologiquement actifs comme les agents antipaludiques. Sert aussi à élaborer l’agoniste bêta-adrénocepteur.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Hygroscopique. Incompatible avec les oxydants puissants, acides forts et chlorures d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-04-6
Formule moléculaire C5H4BrN
Poids moléculaire (g/mol) 157.998
Numéro MDL MFCD00006219
Clé InChI IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 7973
ChEBI CHEBI:51574
Nom IUPAC 2-bromopyridine
SMILES C1=CC=NC(=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopyridine
Densité 1.625
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair 97°C (207°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.572
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 105789
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 158
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10220605 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog NumberA13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22
Numéro de lot10222620 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22
Numéro de lotG8131A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22
Numéro de lot10168897 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22
Numéro de lot5009A14W Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22
Nom du produit
2-Bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >