Learn More
2-Bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460773
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
500g
Code produit. 11460773
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13241.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-04-6 | C5H4BrN | 157.998 g/mol
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-bromopyridine : pour préparer divers composés biologiquement actifs comme les agents antipaludiques. Sert aussi à élaborer l’agoniste bêta-adrénocepteur.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Hygroscopique. Incompatible avec les oxydants puissants, acides forts et chlorures d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-04-6
Formule moléculaire C5H4BrN
Poids moléculaire (g/mol) 157.998
Numéro MDL MFCD00006219
Clé InChI IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
CID PubChem 7973
ChEBI CHEBI:51574
Nom IUPAC 2-bromopyridine
SMILES C1=CC=NC(=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopyridine
Densité 1.625
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair 97°C (207°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.572
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 105789
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 158
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromopyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Bromopyridine