Learn More
2-Bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-bromopyridine : pour préparer divers composés biologiquement actifs comme les agents antipaludiques. Sert aussi à élaborer l’agoniste bêta-adrénocepteur.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Hygroscopique. Incompatible avec les oxydants puissants, acides forts et chlorures d’acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromopyridine |
Densité | 1.625 |
Point d’ébullition | 192°C to 194°C |
Point d’éclair | 97°C (207°F) |
Odeur | Characteristic |
Indice de réfraction | 1.572 |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN2810 |
Beilstein | 105789 |
Informations sur la solubilité | Slightly miscible with water. |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10220605 | Certificat d’analyse | 21/03/2024 | A13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22 |
10168897 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22 |
G8131A | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22 |
10222620 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22 |
5009A14W | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22 |