Learn More
2-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 709.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-26-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.99 |
Clé InChI | NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan |
CID PubChem | 6358 |
Nom IUPAC | 2-bromopropane |
SMILES | CC(C)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10070700
|
Thermo Scientific Acros
107322500 |
250 mL | Flacon en verre |
40.90€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10060700
|
Thermo Scientific Acros
107320010 |
1 L | Flacon en verre |
111.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11914491
|
Thermo Scientific Acros
|
2.5 L | Flacon en verre |
215.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15179153
|
Thermo Scientific Acros
107320100 |
10 L | Récipient en plastique |
709.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-26-3 | |
122.99 | |
isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan | |
2-bromopropane |
C3H7Br | |
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N | |
6358 | |
CC(C)Br |
Spécification
2-Bromopropane | |
98.5 | |
-89.0°C | |
1.3100g/mL | |
1°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2CHBr | |
01,108 | |
15,5256 | |
isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan | |
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromopropane | |
6358 | |
99% |
75-26-3 | |
100.0 | |
Brun à incolore | |
59.0°C | |
Authentique | |
C3H7Br | |
1.4250 to 1.4270 | |
09,69 | |
1.31 | |
Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,and acetone | |
CC(C)Br | |
122.99 | |
122.99 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Liquide et vapeurs très inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-855-1
RUO – Research Use Only