Learn More
2-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11914491
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-26-3
Formule moléculaire C3H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 122.99
Clé InChI NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
CID PubChem 6358
Nom IUPAC 2-bromopropane
SMILES CC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopropane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -89.0°C
Couleur Brun à incolore
Densité 1.3100g/mL
Point d’ébullition 59.0°C
Point d’éclair 1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHBr
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,108
Fieser 09,69
Merck Index 15,5256
Gravité spécifique 1.31
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,and acetone
Poids de la formule 122.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide