Learn More
2-(bromométhyl)naphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
41.80€ - 490.00€
Identifiants chimiques
CAS | 939-26-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.10 |
Numéro MDL | MFCD00004123 |
Clé InChI | RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide |
CID PubChem | 70320 |
Nom IUPAC | 2-(bromométhyl)naphtalène |
SMILES | BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24568.06 |
5 g |
41.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24568.14 |
25 g |
147.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24568.22 |
100 g |
490.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (réagit) et dans le chloroforme.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
939-26-4 | |
221.10 | |
RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N | |
70320 | |
BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1 |
C11H9Br | |
MFCD00004123 | |
2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide | |
2-(bromométhyl)naphtalène |
Spécification
2-(Bromomethyl)naphthalene | |
51°C to 55°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00004123 | |
636546 | |
Soluble in water (reacts),and chloroform. | |
BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1 | |
221.10 | |
221.1 |
939-26-4 | |
213°C (100 mmHg) | |
C11H9Br | |
UN3261 | |
2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide | |
RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N | |
2-(bromométhyl)naphtalène | |
70320 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-359-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C