Learn More
2-(bromométhyl)naphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11410418
2-(bromométhyl)naphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410418
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11410418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24568.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (réagit) et dans le chloroforme.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939-26-4
Formule moléculaire C11H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.10
Numéro MDL MFCD00004123
Clé InChI RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 70320
Nom IUPAC 2-(bromomethyl)naphthalene
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)naphthalene
Point de fusion 51°C to 55°C
Point d’ébullition 213°C (100 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 636546
Informations sur la solubilité Soluble in water (reacts),and chloroform.
Poids de la formule 221.1
Pourcentage de pureté 96%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10230872 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog NumberB24568.06,B24568.14,B24568.22
Numéro de lot10230300 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog NumberB24568.06,B24568.14,B24568.22
Numéro de lotY07J041 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberB24568.06,B24568.14,B24568.22
Numéro de lot10230300 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24568.06,B24568.14,B24568.22
Numéro de lot10135713 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24568.06,B24568.14,B24568.22
Nom du produit
2-(bromométhyl)naphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >