Learn More
1-bromobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10509820
1-bromobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10509820
250 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10509820
Marque: Thermo Scientific Acros 106772500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-65-9
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Numéro MDL MFCD00000260
Clé InChI MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
CID PubChem 8002
Nom IUPAC 1-bromobutane
SMILES CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromobutane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -112.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 100.0°C to 104.0°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3Br
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4404
Quantité 250 mL
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1555
Gravité spécifique 1.27
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.608g/L (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene and ccl4
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465682 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770010
Numéro de lotA0450763 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2024 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770010
Numéro de lotA0458432 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2023 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770010
Numéro de lotA0448244 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770500,106770010
Numéro de lotA0397703 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770500,106770010
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1-bromobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >