Learn More
(2-bromoéthyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.45€ - 69.85€
Identifiants chimiques
CAS 103-63-9
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Numéro MDL MFCD00000240
Clé InChI WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
CID PubChem 7666
Nom IUPAC 2-bromoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11404194
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12528.22
100 g
30.45€
100g
11414194
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12528.36
500 g
69.85€
500g
Description
Description
(2-Bromoethyl)benzene is used in the preparation of phenelzine by reacting with hydrazine. It is also used as a starting material to prepare various beta-phenethyl derivatives, active pharmaceutical ingredients, and fragrances. It finds application as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (2-bromoéthyl)benzène est utilisé dans la préparation de la phénelzine en réagissant avec l’hydrazine. Il est également utilisé comme matériau de départ pour préparer divers dérivés bêta-phénéthyl, des principes pharmaceutiques actifs et des parfums. Il est exploité comme produit ignifuge.
Solubilité
Miscible à l’éther et au benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
103-63-9
185.064
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
7666
C1=CC=C(C=C1)CCBr
C8H9Br
MFCD00000240
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
2-bromoéthylbenzène
Spécification
(2-Bromoethyl)benzene
-56°C
220°C to 221°C
C8H9Br
1.556
507487
Miscible with ether and benzene. Immiscible with water.
C1=CC=C(C=C1)CCBr
185.064
185.06
103-63-9
1.355
89°C (192°F)
C6H5(CH2)2Br
MFCD00000240
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
2-bromoéthylbenzène
7666
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P312-P315-P330-P353-P370+P378q-P501c
H227-H302-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 203-130-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9032000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante