Learn More
(2-bromoéthyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404194
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
(2-Bromoethyl)benzene is used in the preparation of phenelzine by reacting with hydrazine. It is also used as a starting material to prepare various beta-phenethyl derivatives, active pharmaceutical ingredients, and fragrances. It finds application as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (2-bromoéthyl)benzène est utilisé dans la préparation de la phénelzine en réagissant avec l’hydrazine. Il est également utilisé comme matériau de départ pour préparer divers dérivés bêta-phénéthyl, des principes pharmaceutiques actifs et des parfums. Il est exploité comme produit ignifuge.
Solubilité
Miscible à l’éther et au benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-63-9
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Numéro MDL MFCD00000240
Clé InChI WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
CID PubChem 7666
Nom IUPAC 2-bromoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethyl)benzene
Point de fusion -56°C
Densité 1.355
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Formule linéaire C6H5(CH2)2Br
Indice de réfraction 1.556
Quantité 100 g
Beilstein 507487
Informations sur la solubilité Miscible with ether and benzene. Immiscible with water.
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté 98%